Butyl-2-methylvalerate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylpentanoic Acid Butyl Ester, 2-Methylvaleric Acid Butyl Ester, Butyl 2-Methylpentanoate
B3359-25ML B3359-500ML
TCIAB3359-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB3359-25ML TCIAB3359-500ML
Butyl-2-methylvalerate ≥98.0% (par GC)
Butyl-2-methylvalerate
Formule: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Numéro CAS: 6297-41-2
EINECS: 228-569-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité