trans-2-Butene-1,4-diol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (E)-But-2-ene-1,4-diol, trans-1,4-Dihydroxy-2-butene
B3384-1G B3384-5G
TCIAB3384-1GEA 80.3 EUR InStock
TCIAB3384-1G TCIAB3384-5G
trans-2-Butene-1,4-diol ≥95.0% (par GC)
trans-2-Butene-1,4-diol
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Point de fusion: 25°C
Numéro MDL: MFCD00063207
Numéro CAS: 821-11-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité