Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% dans l'isopropanol (IPA)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diisopropoxytitanium(IV) Bis(acetylacetonate), Titanium (di-i-propoxide)bis(acetylacetonate), Titanium(IV) Diisopropoxide Bis(acetylacetonate), Titanium (IV) bis (acetylacetonate) diisopropoxide
B3395-25G B3395-500G
TCIAB3395-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB3395-25G TCIAB3395-500G
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV) 75% dans l'isopropanol (IPA)
Bis(2,4-pentanedionato)bis(2-propanolato)titanium(IV)
Formule: C₁₆H₂₈O₆Ti
MW: 364,26 g/mol
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00000031
Numéro CAS: 17927-72-9
EINECS: 241-866-1
ONU: 1219
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Concentration (Gravimetric Method) 75.0 to 80.0 w/w%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité