Bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3405-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB3405-5G TCIAB3405-25G
Bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal ≥98.0% (par GC)
Bicyclohexane-4,4'-dione monoethylene ketal
Formule: C₁₄H₂₂O₃
MW: 238,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00809704
Numéro CAS: 56309-94-5
EINECS: 423-860-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité