Acide 2-benzylacrylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylene-3-phenylpropionic Acid
B3409-25G B3409-5G
TCIAB3409-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB3409-25G TCIAB3409-5G
Acide 2-benzylacrylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-benzylacrylique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00854174
Numéro CAS: 5669-19-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72881849c4d9f924217644d15c7b9049cb9411a2&vid=72881849c4d9f924217644d15c7b9049cb9411a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité