N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-proline succinimidyl ester ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-D-Pro-OSu, N-Boc-D-proline Succinimidyl Ester
B3414-1G B3414-5G
TCIAB3414-1GEA 27.5 EUR InStock
TCIAB3414-1G TCIAB3414-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-proline succinimidyl ester ≥98.0% (sur base azote total)
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-proline succinimidyl ester
Formule: C₁₄H₂₀N₂O₆
MW: 312,32 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00069687
Numéro CAS: 102185-34-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +54.0 to +58.0 deg (C=1, Dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité