1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Benzylpiperidin-3-one hydrochloride
B3419-25G B3419-5G
TCIAB3419-25GEA 187 EUR InStock
TCIAB3419-25G TCIAB3419-5G
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
1-Benzyl-3-piperidone hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₅NO·HCl
MW: 225,72 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Numéro MDL: MFCD00012791
Numéro CAS: 50606-58-1
EINECS: 256-646-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité