Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,3'-Thiodipropionic Acid Bis(2-ethylhexyl) Ester
B3422-25G B3422-500G
TCIAB3422-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAB3422-25G TCIAB3422-500G
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate ≥96.0% (par GC)
Bis(2-ethylhexyl)-3,3'-thiodipropionate
Formule: C₂₂H₄₂O₄S
MW: 402,63 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Numéro MDL: MFCD01757653
Numéro CAS: 10526-15-5
EINECS: 234-083-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité