1,4-Butanediolbis(thioglycolate) ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,4-Bis(mercaptoacetoxy)butane
B3423-25G B3423-500G
TCIAB3423-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB3423-25G TCIAB3423-500G
1,4-Butanediolbis(thioglycolate) ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Butanediolbis(thioglycolate)
Formule: C₈H₁₄O₄S₂
MW: 238,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00266655
Numéro CAS: 10193-95-0
EINECS: 233-479-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité