1-Butyl-1-methylpiperidinium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-butyl-N-methyl-piperidinium bromide
B3424-25G B3424-5G
TCIAB3424-25GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB3424-25G TCIAB3424-5G
1-Butyl-1-methylpiperidinium bromide ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
1-Butyl-1-methylpiperidinium bromide
Formule: C₁₀H₂₂BrN
MW: 236,20 g/mol
Point de fusion: 230°C
Numéro MDL: MFCD11870112
Numéro CAS: 94280-72-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité