Bis(2-hydroxyethyl)terephthalate ≥85.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: BHET, Terephthalic Acid Bis(2-hydroxyethyl) Ester, Bis(2-hydroxyethyl) terephthalate
B3429-25G B3429-500G
TCIAB3429-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAB3429-25G TCIAB3429-500G
Bis(2-hydroxyethyl)terephthalate ≥85.0% (par HPLC)
Bis(2-hydroxyethyl)terephthalate
Formule: C₁₂H₁₄O₆
MW: 254,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00081066
Numéro CAS: 959-26-2
EINECS: 213-497-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Melting point 104.0 to 111.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité