2,3-Bis(4-bromophényl)-2-butènedinitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3437-1G B3437-5G
TCIAB3437-1GEA 83.6 EUR InStock
TCIAB3437-1G TCIAB3437-5G
2,3-Bis(4-bromophényl)-2-butènedinitrile ≥98.0% (par GC)
2,3-Bis(4-bromophényl)-2-butènedinitrile
Formule: C₁₆H₈Br₂N₂
Numéro CAS: 315203-26-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité