trans-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-L-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2S,4R)-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)pyrrolidine-2-carboxylic Acid
B3440-1G B3440-5G
TCIAB3440-1GEA 175 EUR InStock
TCIAB3440-1G TCIAB3440-5G
trans-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-L-proline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
trans-4-(tert-Butyldiphenylsilyloxy)-L-proline
Formule: C₂₁H₂₇NO₃Si
MW: 369,54 g/mol
Numéro CAS: 259212-61-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -35.0 to -34.0 deg (C=0.8, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité