4-Bromo-N-methylphthalimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3443-25G B3443-5G
TCIAB3443-25GEA 449 EUR InStock
TCIAB3443-25G TCIAB3443-5G
4-Bromo-N-methylphthalimide ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-N-methylphthalimide
Formule: C₉H₆BrNO₂
Numéro CAS: 90224-73-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité