2-Benzyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB3448-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAB3448-1G TCIAB3448-5G
2-Benzyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97.0% (par GC)
2-Benzyl-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₁₃H₁₉BO₂
MW: 218,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663841
Numéro CAS: 87100-28-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité