N6-Dibenzoyladenosine-2',3'-dibenzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3460-1G B3460-100MG
TCIAB3460-1GEA 325 EUR InStock
TCIAB3460-1G TCIAB3460-100MG
N6-Dibenzoyladenosine-2',3'-dibenzoate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N6-Dibenzoyladenosine-2',3'-dibenzoate
Formule: C₃₈H₂₉N₅O₈
MW: 683,68 g/mol
Numéro CAS: 58463-04-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité