3-(Benzylamino)-1-propanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Benzylamino)propan-1-ol, N-(3-Hydroxypropyl)benzylamine, 3-(Benzylamino)-1-propanol
B3462-5G B3462-25G
TCIAB3462-5GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB3462-5G TCIAB3462-25G
3-(Benzylamino)-1-propanol ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(Benzylamino)-1-propanol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00020622
Numéro CAS: 4720-29-0
EINECS: 225-210-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité