2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Bromobutyraldehyde Ethylene Acetal
B3463-5G B3463-1G
TCIAB3463-5GEA 290 EUR InStock
TCIAB3463-5G TCIAB3463-1G
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane ≥97.0% (par GC)
2-(3-Bromopropyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09868694
Numéro CAS: 62563-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité