1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: IPr, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-ylidene
B3465-1G B3465-5G
TCIAB3465-1GEA 116 EUR InStock
TCIAB3465-1G TCIAB3465-5G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene
Formule: C₂₇H₃₆N₂
MW: 388,60 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07781991
Numéro CAS: 244187-81-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité