5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
B3470-100MG B3470-20MG
TCIAB3470-100MGEA 55 EUR InStock
TCIAB3470-100MG TCIAB3470-20MG
5-Bromo-3-indolyl-β-D-galactopyranoside ≥98.0% (par HPLC) pour recherche biochimique
5-Bromo-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside
Formule: C₁₄H₁₆BrNO₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00063691
Numéro CAS: 97753-82-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
beta-Galactosidase detection test to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité