N,N'-Bis(dimethylaminomethylene)hydrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N'-((Dimethylamino)methylene)-N,N-dimethylformohydrazonamide
B3480-5G B3480-25G
TCIAB3480-5GEA 131 EUR InStock
TCIAB3480-5G TCIAB3480-25G
N,N'-Bis(dimethylaminomethylene)hydrazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N'-Bis(dimethylaminomethylene)hydrazine
Formule: C₆H₁₄N₄
MW: 142,21 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00957712
Numéro CAS: 16114-05-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité