(5-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Bromo-5-(hydroxymethyl)pyridine, 5-Bromo-3-pyridinemethanol
B3493-1G B3493-5G
TCIAB3493-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAB3493-1G TCIAB3493-5G
(5-Bromo-3-pyridinyl)methanol ≥98.0% (par GC)
(5-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Formule: C₆H₆BrNO
MW: 188,0200 g/mol
Numéro MDL: MFCD03265757
Numéro CAS: 37669-64-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité