2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B3496-1G B3496-5G
TCIAB3496-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAB3496-1G TCIAB3496-5G
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene ≥98.0% (par GC)
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Formule: C₁₃H₁₁BrO₂
MW: 279,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD03964189
Numéro CAS: 10262-65-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité