1,1'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ferrocene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3501-1G B3501-5G
TCIAB3501-1GEA 117 EUR InStock
TCIAB3501-1G TCIAB3501-5G
1,1'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ferrocene ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,1'-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)ferrocene
Formule: C₂₂H₃₂B₂FeO₄
MW: 437,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD06411336
Numéro CAS: 737776-93-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité