2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6,6′-Dinicotinic acid
B3502-1G B3502-5G
TCIAB3502-1GEA 128 EUR InStock
TCIAB3502-1G TCIAB3502-5G
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-Bipyridine-5,5'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,21 g/mol
Point de fusion: 365°C
Numéro MDL: MFCD01318320
Numéro CAS: 1802-30-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité