2-Bromo-3-hexylthiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B3507-25G B3507-5G
TCIAB3507-25GEA 247 EUR InStock
TCIAB3507-25G TCIAB3507-5G
2-Bromo-3-hexylthiophene ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-3-hexylthiophene
Formule: C₁₀H₁₅BrS
Point d'ébullition: 75°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09907959
Numéro CAS: 69249-61-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité