4,4'-Bis(hydroxymethyl)-2,2'-bipyridine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4'-Bis(hydroxymethyl)-2,2'-bipyridyl, [2,2'-Bipyridine]-4,4'-diyldimethanol, 2,2'-Bipyridine-4,4'-dimethanol
B3511-1G B3511-5G
TCIAB3511-1GEA 139 EUR InStock
TCIAB3511-1G TCIAB3511-5G
4,4'-Bis(hydroxymethyl)-2,2'-bipyridine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Bis(hydroxymethyl)-2,2'-bipyridine
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
MW: 216,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD06202808
Numéro CAS: 109073-77-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité