2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Bipyridine-6,6-dicarboxylic Acid
B3533-1G B3533-5G
TCIAB3533-1GEA 160 EUR InStock
TCIAB3533-1G TCIAB3533-5G
2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2'-Bipyridine-6,6'-dicarboxylic acid
Formule: C₁₂H₈N₂O₄
MW: 244,21 g/mol
Point de fusion: 288°C
Numéro MDL: MFCD11042476
Numéro CAS: 4479-74-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité