Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) chloride, Dichlorobis(tricyclohexylphosphine)nickel(II)
B3534-1G B3534-5G
TCIAB3534-1GEA 34.1 EUR InStock
TCIAB3534-1G TCIAB3534-5G
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Bis(tricyclohexylphosphine)nickel(II) dichloride
Formule: C₃₆H₆₆Cl₂NiP₂
MW: 690,46 g/mol
Point de fusion: 227°C
Numéro MDL: MFCD11973802
Numéro CAS: 19999-87-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité