N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Boc-azetidine-3-carboxylic acid, N-Boc-Azetidine-3-carboxylic acid, 1-N-Boc-3-Azetidinecarboxylic acid, 1-Boc-azetidine-3-carboxylic Acid
B3540-1G B3540-5G
TCIAB3540-1GEA 69.3 EUR InStock
TCIAB3540-1G TCIAB3540-5G
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD01860897
Numéro CAS: 142253-55-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité