2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)-9H-fluorène ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)-9H-fluorene
B3552-1G B3552-5G
TCIAB3552-1GEA 202 EUR InStock
TCIAB3552-1G TCIAB3552-5G
2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)-9H-fluorène ≥98.0% (par HPLC)
2,7-Dibromo-9,9-bis(6-bromohexyl)-9H-fluorène
Formule: C₂₅H₃₀Br₄
MW: 650,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD09260450
Numéro CAS: 570414-33-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité