9-Benzylcarbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9-Benzyl-9H-carbazole
B3558-25G B3558-5G
TCIAB3558-25GEA 410 EUR InStock
TCIAB3558-25G TCIAB3558-5G
9-Benzylcarbazole ≥98.0% (par GC, azote total)
9-Benzylcarbazole
Formule: C₁₉H₁₅N
MW: 257,34 g/mol
Point d'ébullition: 268°C
Numéro MDL: MFCD00218286
Numéro CAS: 19402-87-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité