2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene] ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
B3560-5G B3560-1G
TCIAB3560-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAB3560-5G TCIAB3560-1G
2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene] ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Formule: C₂₅H₁₅Br
MW: 395,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD08704217
Numéro CAS: 171408-76-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité