Enantate de méthyle
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14126900EA 63.3 EUR InStock
EHERC14126900
Enantate de méthyle
Enantate de méthyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 172 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –56 °C
Densité: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009537
Numéro CAS: 106-73-0
Merck Index: 12,04695
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité