1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,8,8-Tetramethyl-3,7-dioxa-2,8-disilanonane
B3563-25G B3563-5G
TCIAB3563-25GEA 264 EUR InStock
TCIAB3563-25G TCIAB3563-5G
1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane ≥98.0% (par GC)
1,3-Bis(trimethylsilyloxy)propane
Formule: C₉H₂₄O₂Si₂
MW: 220,46 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Numéro MDL: MFCD00161340
Numéro CAS: 17887-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité