Phényl(2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)méthanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3571-1G B3571-5G
TCIAB3571-1GEA 66 EUR InStock
TCIAB3571-1G TCIAB3571-5G
Phényl(2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)méthanone ≥98.0% (par GC)
Phényl(2-thioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)méthanone
Formule: C₁₀H₉NOS₂
MW: 223,31 g/mol
Numéro CAS: 70326-37-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité