2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane) ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB3582-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAB3582-1G
2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane) ≥98.0% (par HPLC)
2,2'-(9,9-Dioctyl-9H-fluorène-2,7-diyl)bis(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane)
Formule: C₄₁H₆₄B₂O₄
MW: 642,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD16294554
Numéro CAS: 196207-58-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 127.0 to 131.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité