1,3,5-Benzenetrimethanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3,5-Tris(hydroxymethyl)benzene, Benzene-1,3,5-triyltrimethanol
B3586-1G B3586-5G
TCIAB3586-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAB3586-1G TCIAB3586-5G
1,3,5-Benzenetrimethanol ≥95.0% (par GC)
1,3,5-Benzenetrimethanol
Formule: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD01108484
Numéro CAS: 4464-18-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité