tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-BOC-3-pyrrolidinone
B3589-1G B3589-5G
TCIAB3589-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAB3589-1G TCIAB3589-5G
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate ≥95.0% (par GC)
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Formule: C₉H₁₅NO₃
MW: 185,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01631194
Numéro CAS: 101385-93-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité