(R)-Benzyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
B3592-200MG B3592-1G
TCIAB3592-200MGEA 96.8 EUR InStock
TCIAB3592-200MG TCIAB3592-1G
(R)-Benzyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (sur base azote total)
(R)-Benzyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazolium tetrafluoroborate
Formule: C₁₉H₁₇BF₇N₃
MW: 431,16 g/mol
Numéro CAS: 862095-77-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 201.0 to 205.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité