(S)-Benzyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
B3593-200MG B3593-1G
TCIAB3593-200MGEA 85.8 EUR InStock
TCIAB3593-200MG TCIAB3593-1G
(S)-Benzyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazolium tetrafluoroborate ≥97.0% (sur base azote total)
(S)-Benzyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazolium tetrafluoroborate
Formule: C₁₉H₁₇BF₇N₃
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa6fc32675f6e3e42c7738ba10d840ba97816818&vid=0a8e71d810725cd3422a77a0bda5f25670c5e6de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité