N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N'-Bis-Z-1-Guanylpyrazole
B3605-1G B3605-5G
TCIAB3605-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAB3605-1G TCIAB3605-5G
N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N,N'-Bis-Z-1-guanylpyrazole
Formule: C₂₀H₁₈N₄O₄
MW: 378,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683516
Numéro CAS: 152120-55-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité