1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
B3625-1G B3625-5G
TCIAB3625-1GEA 174 EUR InStock
TCIAB3625-1G TCIAB3625-5G
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,3-Di-boc-2-(trifluoromethylsulphonyl)guanidine
Formule: C₁₂H₂₀F₃N₃O₆S
Numéro MDL: MFCD02683528
Numéro CAS: 207857-15-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité