1-(4-Bromophenyl)-1,2,2-triphenylethylene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3634-1G B3634-5G
TCIAB3634-1GEA 66 EUR InStock
TCIAB3634-1G TCIAB3634-5G
1-(4-Bromophenyl)-1,2,2-triphenylethylene ≥98.0% (par GC)
1-(4-Bromophenyl)-1,2,2-triphenylethylene
Formule: C₂₆H₁₉Br
Numéro MDL: MFCD20257904
Numéro CAS: 34699-28-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité