N-tert-Butylmaleimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(tert-Butyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
B3638-1G B3638-5G
TCIAB3638-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB3638-1G TCIAB3638-5G
N-tert-Butylmaleimide ≥98.0% (par GC)
N-tert-Butylmaleimide
Formule: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,18 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point d'éclair: 80°C
Numéro MDL: MFCD00191885
Numéro CAS: 4144-22-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité