9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B3645-1G B3645-5G
TCIAB3645-1GEA 161 EUR InStock
TCIAB3645-1G TCIAB3645-5G
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Bis(4-bromophenyl)fluorene
Formule: C₂₅H₁₆Br₂
MW: 476,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD19707068
Numéro CAS: 128406-10-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 156.0 to 160.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité