Buflomedil hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)butan-1-one hydrochloride, 4-(1-Pyrrolidinyl)-1-(2,4,6-trimethoxyphenyl)-1-butanone Hydrochloride, Buflomedil HCl
B3647-5G B3647-1G
TCIAB3647-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAB3647-5G TCIAB3647-1G
Buflomedil hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Buflomedil hydrochloride
Formule: C₁₇H₂₅NO₄
MW: 343,85 g/mol
Point de fusion: 193°C
Numéro MDL: MFCD00078965
Numéro CAS: 35543-24-9
EINECS: 252-611-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfa4ad3c59b010b5c8c25a629efde38849f88188&vid=dfa4ad3c59b010b5c8c25a629efde38849f88188&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité