2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Amfebutamone hydrochloride, Bupropion Hydrochloride, Bupropion hydrochloride, 2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)-1-propanone hydrochloride
B3649-1G B3649-5G
TCIAB3649-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAB3649-1G TCIAB3649-5G
2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-(tert-Butylamino)-1-(3-chlorophenyl)propan-1-one hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₉Cl₂NO
MW: 276,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055209
Numéro CAS: 31677-93-7
EINECS: 250-759-9
Merck Index: 14,01499
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité