9,9'-Bifluorenyl ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9'-Bifluorene
B3652-1G B3652-5G
TCIAB3652-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB3652-1G TCIAB3652-5G
9,9'-Bifluorenyl ≥98.0% (par HPLC)
9,9'-Bifluorenyl
Formule: C₂₆H₁₈
MW: 330,43 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001132
Numéro CAS: 1530-12-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 244.0 to 248.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité