2-(2-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1h-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine, 2-Bromo-1-(2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de]-1,3,2-diazaborinyl)benzene, 2-(2-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborinine
B3653-1G B3653-5G
TCIAB3653-1GEA 90.2 EUR InStock
TCIAB3653-1G TCIAB3653-5G
2-(2-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine ≥98.0% (par GC, azote total)
2-(2-Bromophenyl)-2,3-dihydro-1H-naphtho[1,8-de][1,3,2]diazaborine
Formule: C₁₆H₁₂BBrN₂
MW: 323,00 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16038144
Numéro CAS: 927384-42-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité